32552
Decoquinate-d5
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-d5-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc2ncc(C(=O)OCC)c(O)c2cc1OCCCCCCCCCC
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?