32529
Flucycloxuron
PESTANAL®, analytical standard, mixture of (E) and (Z) isomers
Sinonimo/i:
N-[[[4-[[[[(4-Chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(CO\N=C(\C3CC3)c4ccc(Cl)cc4)cc2
InChI
1S/C25H20ClF2N3O3/c26-18-10-8-17(9-11-18)23(16-6-7-16)31-34-14-15-4-12-19(13-5-15)29-25(33)30-24(32)22-20(27)2-1-3-21(22)28/h1-5,8-13,16H,6-7,14H2,(H2,29,30,32,33)/b31-23-
PCKNFPQPGUWFHO-SXBRIOAWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Vegetables and fruits by liquid chromatography in conjunction with full scan high resolution mass spectrometry (LC-full scan HRMS).
- Edible Chinese traditional herbs by LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)