32463
5-Hydroxyflunixin
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-2-(2-methyl-3-trifluoromethylanilino)nicotinic acid, 5-Hydroxy-2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
JSXNJGKWSWRIGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?