Documenti fondamentali
32232
Supelco
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H4ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>320 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
FVFVNNKYKYZTJU-VMIGTVKRSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)