Documenti fondamentali
31256
Supelco
Haloxyfop-2-ethoxyethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19ClF3NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.81
Beilstein:
8397167
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H19ClF3NO5/c1-3-26-8-9-27-18(25)12(2)28-14-4-6-15(7-5-14)29-17-16(20)10-13(11-24-17)19(21,22)23/h4-7,10-12H,3,8-9H2,1-2H3
MIJLZGZLQLAQCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Haloxyfop-2-ethoxyethyl may be used as a reference standard for the determination of haloxyfop-2-ethoxyethyl in food samples by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multiresidue liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of 52 non gas chromatography-amenable pesticides and metabolites in different food commodities.
Hernandez F, et al.
Journal of Chromatography A, 1109(2), 242-252 (2006)