27714
L-(+)-Lactic acid solution
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Saggio
88-92% total acid basis
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezze
insoluble in ether, complies
methanol, complies (GC)
residual solvents, complies
sugar and orther red. Substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pharmaceutical formulations: Research on in-situ forming PLGA implants highlights the use of L-(+)-Lactic acid solution as a solvent to reduce toxicity, underlining its critical function in pharmaceutical development and safer drug delivery systems (Ramos et al., 2024).
Altre note
The article number 27714-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 27714-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of L-(+)-Lactic acid, analytical standard; D-(−)-Lactic acid, 93-107%
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.