27525
L-Citrulline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
L-Citrulline 4-methyl-7-coumarinylamide hydrobromide
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=O)ccc12
InChI
1S/C16H20N4O4.BrH/c1-9-7-14(21)24-13-8-10(4-5-11(9)13)20-15(22)12(17)3-2-6-19-16(18)23;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,20,22)(H3,18,19,23);1H/t12-;/m0./s1
XYOHUMXDURSJOW-YDALLXLXSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)