Documenti fondamentali
27095
Supelco
Chromoionophore VI
Selectophore
Sinonimo/i:
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H46Br2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.58
Beilstein:
8247765
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Punto di fusione
214-216 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chromoionophore VI (ETH 7075) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
ETH 7075 was used for the preparation of optical membrane, used for the determination of glucose.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Lipophilized pH-indicator used as chromoionophore in chloride sensors
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of glucose using a coupled-enzymatic reaction with new fluoride selective optical sensing polymeric film coated in microtiter plate wells.
Abd-Rabboh
Talanta, 72 (3), 1129-1133 (2007)
Highly selective optical fluoride ion sensor with submicromolar detection limit based on aluminum (III) octaethylporphyrin in thin polymeric film.
Badr IHA and Meyerhoff ME.
Journal of the American Chemical Society, 127 (15), 5318-5319 (2005)
S.S. Tan et al.
Analytica Chimica Acta, 255, 35-35 (1991)