Documenti fondamentali
27001-M
Sigma-Aldrich
Acido formico
puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
98.0-100%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Qualità
meets analytical specifications of DAC, FCC
Limite di esplosione
57 %
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% acetic acid (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
P. eboll.
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤40 ppm
sulfite (SO32-): in accordance
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Determination of Cotinine and 3-hydroxynicotinine in Human Serum: This study presents a method for detecting nicotine metabolites in human serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, where formic acid is used to aid in the extraction and detection process (Wang et al., 2024).
  • Quantification of Antiretrovirals in Human Tissues: Focuses on a method for quantifying antiretrovirals in tissues using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, where formic acid may enhance the analysis (West et al., 2024).
  • Redox Regulation of Ni Hydroxides: This research into the electro-refinery of biomass-derived polyols may involve formic acid in the preparation of samples or in the electrolyte solutions used (Gui et al., 2024).
  • Volatile Fatty Acids in Biological Specimens: Discusses a technique for determining volatile fatty acids in various biological samples using HPLC-MS/MS with a low-temperature derivatisation method that likely involves formic acid (Li et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)