Key Documents
21820
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
for microscopy (Bact.)
Sinonimo/i:
Carbol fuchsin solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
MA.02
Grado
for microscopy (Bact.)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
microbe id | staining: suitable
Impurezze
phenol
Densità
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
bacteria
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ziehl-Neelsen staining method using Carbol-Fuchsin is a crucial diagnostic tool used for the detection of acid-fast mycobacteria in tissue sections.
Applicazioni
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen is suitable for use in staining assays for acid-resistant, rod-shaped bacteria.
Altre note
Stain for the assay of acid-resistant rod-shaped bacteria
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null