Key Documents
20693
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81617
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 mL
Categorie correlate
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)