181641
Poly(Bisphenol A carbonate)
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
PM
average Mn 17,000 (typical)
average Mw 29,000 (typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?