Documenti fondamentali
17289
Supelco
Polyamide on TLC-PET-foils
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Forma fisica
PET foils
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Proprietary
fluorescent indicator
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
100 μm
Dimensione particelle
20 μm
Applicazioni
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)