Documenti fondamentali
17263
Supelco
Metil cis-11-eicosenoato
analytical standard
Sinonimo/i:
Estere metilico dell’acido cis-11-eicosenoico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.54
Beilstein:
1727804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il metil cis-11-eicosenoato è l′estere metilico di un acido grasso.
Applicazioni
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Può essere usato come standard FAME per localizzare i doppi legami negli esteri metilici degli acidi grassi polinsaturi con spettrometria di massa a trappola ionica.
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un inserto conico fuso.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Methyl stearate analytical standard
Supelco
85769
Methyl stearate
Metil palmitoleato analytical standard
Supelco
76176
Metil palmitoleato
Malathion impurity B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0120010
Malathion impurity B
Methyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1431556
Methyl oleate
Methyl myristoleate analytical standard
Supelco
70121
Methyl myristoleate
Methyl stearate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1437508
Methyl stearate
Methyl ricinoleate analytical standard
Supelco
83916
Methyl ricinoleate
Methyl behenate ≥98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
B3271
Methyl behenate
Changes in phospholipase A2 activity and lipid content during early development of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Evans, R. P., et al.
Marine biology, 130.3, 369-376 (1998)
Acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry to locate double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters.
Van Pelt CK, Brenna JT.
Analytical Chemistry, 71(10), 1981-1989 (1999)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Protocolli
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis