Documenti fondamentali
17137
Millipore
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
applicazioni
food and beverages
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Vibrio spp.
Applicazioni
For selective isolation and enumeration of vibrio species from foods.
Componenti
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)