17118
Aeromonas Isolation Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.5 g/L
L-arginine hydrochloride, 2 g/L
bile salts, 3 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric ammonium citrate, 0.8 g/L
inositol, 2.5 g/L
lactose, 1.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 3.5 g/L
peptone, special, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 10.67 g/L
sorbose, 3 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
xylose, 3.75 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
8.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Aeromonas spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?