Documenti fondamentali
16174
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 21
acid pre-rinse and rinsing solution with phosphoric acid
About This Item
Numero UBA:
08050017
Codice UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
pH
1-3 (20 °C, 1%)
Densità
1.40-1.46 g/mL at 20 °C
Applicazioni
SODOSIL RA 21 is a sterilization and decontamination kit, generally employed in disinfecting lab containers or surfaces used for downstream scientific studies utilizing cell culture, and associated techniques.
Note legali
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A simple cleaning and fluorescent staining protocol for recent and fossil diatom frustules.
Friedrichs L.
Diatom research, 28(3), 317-327 (2013)