Documenti fondamentali
15235
Supelco
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Heptamethyldisilazane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H21NSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.42
Beilstein:
1737290
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
144-147 °C (lit.)
Densità
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine is a silylating agent used to prepare TMS derivatives. It has about the same silylation potential as hexamethyldisilazane (HMDS) and can be used in the same manner. Its reaction by-product is the gaseous methylamine.
Altre note
Reagent for methylamination of acid halides, e.g. a phosphorus fluoride
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M. Meyer et al.
Chemische Berichte, 121, 627-627 (1988)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs