14781
XLD Agar ISO 6579-1:2017
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.80 g/L
lactose, 7.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 1.0 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 7.5 g/L
xylose, 3.75 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Salmonella spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?