Documenti fondamentali
13118
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Sinonimo/i:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Formula condensata:
MgCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Grado
purum
Stato
powder (light)
Composizione
Mg (as MgO), ≥40%
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Used as:
  • A stabilizer for phase formation
  • IR high-pass transmittance filter
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)