09846
Boc-β-Ala-PAM resin
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Boc-β-alanine bound to PAM resin, PAM resin esterified with Boc-β-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
beads
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.5 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)