08086
Nitrate Reagent Disks
suitable for microbiology
About This Item
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Nitrate Reagent Disks are used to detect an organism′s ability to reduce nitrate. The test involves detection of the enzyme nitrate reductase which causes the reduction of nitrate in the presence of a suitable electron donor to nitrite, which can be tested by an appropriate colorimetric reagent.
Confezionamento
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with Nitrate reagent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?