Documenti fondamentali
06728
Supelco
Hydrogen Sulfide Test Strips
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
H2S test strips, Lead acetate test strips
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
These strips are used for detection of hydrogen sulfide production by microorganisms. Hydrogen sulfide can be produced in small amounts from sulfur containing amino acids like cysteine by a large number of bacteria in carbohydrate media. Hydrogen sulfide produces on contact with lead acetate a black preciptate, indicated by a visible black-colored reaction on the hydrogen sulfide paper strip. The lead acetate procedure is more sensitive than any other method for detecting hydrogen sulfide production.
Confezionamento
Sterile filter paper strips (25 pcs) impregnated with lead acetate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6