06023
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
102-105 °C
Gruppo funzionale
allyl
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Glycoconjugate journal, 16(9), 507-515 (2000-05-18)
A biantennary GM3-saccharide (sialyllactoside) derivative (4) was constructed using allylmalonic acid as a bivalent linker, both carboxylic acids of which were condensed with 3-aminopropyl lactoside (2) prior to enzymatic sialylation with a fusion enzyme. While ozonolysis of its allyl group