05581
Acetilacetone
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-pentanedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.6% (GC)
Temp. autoaccensione
662 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
11.4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
P. ebollizione
140.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?