05511501
Tea tree oil
secondary reference standard
Sinonimo/i:
Melaleuca alternifolia
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelflife, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
165 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Phytochemicals: Terpinen-4-ol (quantitative); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (qualitative)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)