04229
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate
traceable to primary standards (LGC)
Sinonimo/i:
Sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC)
- Melting point measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point analyses, respectively
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?