Documenti fondamentali
03668
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid copper(II) disodium salt
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid copper(II) disodium salt, Copper disodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA copper(II) disodium salt, Edathamil
About This Item
Formula condensata:
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Stato
powder
Impurezze
≤15% water
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)