Key Documents
02891
Sigma-Aldrich
Etanolo
purum, secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
purum
Saggio
~96% (based on denaturant-free substance)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
P. eboll.
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sales restrictions may apply
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanolo BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Sigma-Aldrich
51976
Etanolo
Etanolo absolute EMPLURA®
Supelco
8.18760
Etanolo
D L Jones et al.
European journal of pharmacology, 59(1-2), 11-21 (1979-10-26)
Oral motor responses were recorded in water-deprived rats receiving injections of spiroperidol, the dopamine blocker, into the nucleus accumbens and caudate nucleus. Spiroperidol injected into the nucleus accumbens resulted in dose dependent decreases in lap volume and tongue extension. Injections
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this