Documenti fondamentali
02851
Sigma-Aldrich
Etanolo
greener alternative
for residue analysis
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Grado
for residue analysis
Livello qualitativo
100
500
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Nome Commerciale
PESTANAL®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Concentrazione
≥99.8 % (v/v)
tecniche
GC/MS: suitable
Impurezze
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
P. ebollizione
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for residue analysis
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione prodotti verdi alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto biorinnovabile che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde "Sintesi chimiche più sicure” e ”Uso di materie prime rinnovabili”.
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
Cecilia E Hanzel et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2249-2262 (2014-05-17)
Chronic brain inflammation is associated with Alzheimer's disease (AD) and is classically attributed to amyloid plaque deposition. However, whether the amyloid pathology can trigger early inflammatory processes before plaque deposition remains a matter of debate. To address the possibility that
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been