00749
(R)-4-Benzyloxazolidine-2-thione
≥96.0% (HPLC)
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
63-67 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
S=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m1/s1
WJSUXYCBZFLXIK-SECBINFHSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.