00676
Trioctylphosphine oxide
for extraction analysis, ≥98.5%
Sinonimo/i:
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for extraction analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Impurezze
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
P. ebollizione
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Gruppo funzionale
phosphine oxide
Stringa SMILE
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of tetradentate planar-chiral hydroxy-substituted ferrocenecarboxaldimine Schiff base ligands
- Reactions of allyl esters with hydrosilanes
- Asymmetric cyanosilylation of aldehydes
- Preparation of chlorothiol formates from thiols and phosgene
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?