Documenti fondamentali
00488
Sigma-Aldrich
Helium
≥99.999%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
He
Numero CAS:
Peso molecolare:
4.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
0.14 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.999%
P. ebollizione
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
Punto di fusione
-272.2 °C (lit.)
Stringa SMILE
[He]
InChI
1S/He
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Pressure tin
Filling pressure at 15°C: 11 Bar; content 15°C, 1 bar): 11 l
Altre note
Sales restrictions may apply
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)