Documenti fondamentali
40-0116
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 6.86 (25 °C), JCSS
Sinonimo/i:
pH 6.86 Buffer Calibration Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
agenzia
JCSS
Livello qualitativo
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.86 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)