33-0390
Vinil acetato
CP
Sinonimo/i:
Acetossietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
88 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
13.4 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
72-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C