28-5710
Acido sulfamico
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido amidosolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
215-225 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.151 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves