28-1430
Argento nitrato
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Ag, 1000 ppm Ag
Sinonimo/i:
Silver nitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Ag
1000 ppm Ag
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3