28-1080
Silicon standard solution
1000 ppm Si, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinonimo/i:
Silicon dioxide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1000 ppm Si
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry