Documenti fondamentali
28-0675
Sigma-Aldrich
Gel di silice
CP, blue, bead size, medium
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115700
ID PubChem:
Grado
CP
Stato
beads
Disponibilità
available only in Japan
Colore
blue
Dimensioni delle microsfere
, medium
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)