24-3745
Alcol poli(vinilico)
SAJ first grade, degree of polymerization 500
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
solid
PM
degree of polymerization 500
Disponibilità
available only in Japan
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available