23-0820
Oxalic acid dihydrate
JIS special grade, 99.5-100.2%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5-100.2%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Solubilità
water: ~126.1 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?