21-1660
Acido nitrico
SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
60.0-62.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
120.5 °C (lit.)
Densità
1.38
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?