18-0500
Lead(II) acetate trihydrate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
75 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges