15-1500
Iron(II) sulfate heptahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.5%
Sinonimo/i:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
14.6 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98.0-102.5%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.0-4.0 (25 °C, 50 g/L)
Densità
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1