15-1150
Cloruro di ferro(III)
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?