15-1030
Ammonium iron(III) citrate
CP, green
Sinonimo/i:
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
13.5-17.0% Fe
Colore
green
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
WGK 3