13-1760
Hydrochloric acid
0.01 M
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, 0.01 M
Tensione di vapore
190 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.01 M
1/100 N
P. eboll.
100 °C (lit.)
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N