Documenti fondamentali
12-1531
Sigma-Aldrich
Gram-Hucker′s stain solution (II)
Sinonimo/i:
Gram’s iodine solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Disponibilità
available only in Japan
Componenti
Composition : Lugol in water
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2