Key Documents
12-1450
Sigma-Aldrich
Cloruro d′oro(III)
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido cloroaurico, Acido tetracloroaurico(III), Cloruro aurico, Tetracloroaurato(III) di idrogeno
About This Item
Formula condensata:
HAuCl4 · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.79 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Densità
3.9 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
  • Etlingera elatior-Mediated Synthesis of Gold Nanoparticles and Their Application as Electrochemical Current Enhancer.: This study explores the synthesis of gold nanoparticles using Etlingera elatior extract, demonstrating the potential for these nanoparticles, likely including Gold(III) chloride hydrate, in enhancing electrochemical currents, relevant for sensors and diagnostic devices (Azri et al., 2019).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges