11-0398
Fluorescamina
≥98.0%
Sinonimo/i:
4-fenilspiro-[furan-2(3H),1-ftalan]-3,3′-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3